Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade
An LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that is ideal for HPLC and mass spectrometry applications.
105.00€ - 340.00€
Specifica
Grado LC-MS
Nome elemento Trifluoroacetic Acid (TFA)
Content And Storage Store in a cool, dry, and well-ventilated area. Protect from direct sunlight.
Forma Liquid
Reagent Type Solvent Mixture, Ion Pairing Reagent
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
13414279
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
85172
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
13434279
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
85173
4 x 1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water is an LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that is ideal for HPLC and mass spectrometry applications.
This 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water is specially purified by a proprietary method and tested to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance, providing the most sensitive detection across wavelengths and prolonging equipment life. The chromatography-and spectrometry-grade 0.1% TFA in water is 0.2-micron filtered, packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed under a nitrogen with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
Highlights:
  • Validated
    – tested more than 20 ways to ensure maximal LC/MS sensitivity
  • Purified
    – processed, filtered and sealed to extend LC/MS column life
  • Convenient
    – packaged to eliminate variability and reduce handling
Specifica
Specifica
LC-MS
Store in a cool, dry, and well-ventilated area. Protect from direct sunlight.
Solvent Mixture, Ion Pairing Reagent
HPLC, Mass Spectrometry
Trifluoroacetic Acid (TFA)
Liquid
Pierce™