missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pierce-1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-81981AF647
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Pierce-1 Polyclonal antibody specifically detects Pierce-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Specifica
| Pierce-1 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 647 | |
| C9orf116, chromosome 9 open reading frame 116, FLJ13945, hypothetical protein LOC138162, MGC29761, Pierce 1, RbEST47, RP11-426A6.4 | |
| Pierce-1 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human Pierce-1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of Pierce-1. Amino Acid Squence: APKATAPPERTSDYYR | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 138162 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto