Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mercaptoethylamine-HCl
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 x 6 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce 2-Mercaptoethylamine-HCl, commonly abbreviated 2-MEA, is a mild reductant that is often used to selectively reduce hinge-region disulfide bonds in antibody.
M.W. 113.61
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store desiccated at 4°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Linea di prodotti | Pierce |
| Forma | Solid |
| Quantità | 6 x 6 mg |
| Product Type | Mercaptoethylamine Hydrochloride |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-MERCAPTOETHYLAMINE - HCL
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-MercaptoethylamineHydrochloride