Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin-Fluorescein Conjugate
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Pierce Biotinylated Proteins include biotin-labeled horseradish peroxidase (B-HRP), alkaline phosphatase (B-AP) and fluorescein (B-FITC) for use as controls or signal amplification in IHC via avidin-biotin complex (ABC) techniques.
Highlights:
Biotinylated enzymes – biotin-labeled horseradish peroxidase (B-HRP), alkaline phosphatase (B-AP) and beta-galactosidase (B-bGal) for use in avidin-biotin complex (ABC) staining
Biotinylated FITC – amplify the fluorescein signal of biotinylated primary antibodies by using avidin or streptavidin plus biotinylated fluorescein (B-FITC)
Biotinylated controls – use biotinylated bovine serum albumin (B-BSA) or any one of these molecules as positive controls in biotin quantitation methods
Specifica
Specifica
| Coniugato | Classic Dyes, Biotin and Analogs |
| Descrizione | Pierce Biotin-Fluorescein Conjugate |
| Quantità | 5 mg |
| Content And Storage | Store at 4°C, protected from moisture. Shipped at room temperature. |
| Excitation/Emission | 494/518 |
| Solubilità | DMF (Dimethylformamide) |
| Forma | Solid |
| Product Line | Pierce |
| Product Type | Biotin Conjugate (Fluorescein) |
Sicurezza e movimentazione
- Biotin-Fluorescein
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Biotin-Fluorescein