Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ BM(PEG)3
Codice prodotto. 10750815 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 10750815
Marca: Thermo Scientific™ 22337
Crosslink sulfhydryls to sulfhydryls (cysteine residues) with this long, pegylated, water-soluble crosslinker composed of maleimide groups and 3-unit (17.8A) PEG spacer arm.
Thermo Scientific™ Pierce BM(PEG)3 is a pegylated crosslinker having the form maleimide-PEG-maleimide for conjugation between sulfhydryl groups (e.g., cysteines) via a three-unit polyethylene glycol (PEG) spacer arm (17.8 Ås).
Highlights:
  • Long sulfhydryl-reactive, homobifunctional crosslinker
  • Water-soluble
  • Polyethylene glycol (PEG) spacer provides increased water solubility, reducing the potential for crosslinker-caused precipitation
  • Ideal for small molecule or peptide conjugations
  • Reactive groups: maleimide (homobifunctional)
  • Reactive toward: sulfhydryl groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Sulfhydryl-Sulfhydryl
Cleavable No
Descrizione BM(PEG)3
Peso molecolare 352.34
PEGylated Yes
Lunghezza braccio spaziatore 17.8 Å
Content And Storage Upon receipt store desiccated at 4°C.
Permeabilità celle No
Shipping Condition Ambient
Linea di prodotti Pierce
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Maleimide
Spacer Medium (10 to 30 Å)
Forma Solid
Quantità 50 mg
Solubilità Water
Formato Standard
Solubile in acqua Yes
Product Type Crosslinker
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneglycol)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: BM(PEG)3