Learn More
Thermo Scientific™ Kit di isolamento proteine della superficie cellulare Pierce™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Cell Surface Protein Isolation Kit is a complete set of reagents for selective biotinylation and subsequent purification of mammalian cell surface proteins to the exclusion of intracellular proteins.
Highlights:
Isolates cell surface proteins – reduces complexity of total cellular protein
Efficiently recovers labeled proteins – cleavable biotin allows for nearly 100% recovery of isolated cell surface proteins
Convenience – all reagents are provided in one kit, along with complete instructions for labeling, cell lysis and purification of cell surface membrane proteins
Western blotting applications – proteins recovered in SDS-PAGE buffer are loaded directly onto polyacrylamide gels
Robust system – protocol designed for diverse cell lines, including NIH 3T3, HeLa, C6 and A431
Includes:
Biotinylation reagent, cell lysis reagent, agarose affinity resin, various buffers and microcentrifuge spin columns
Specifica
Specifica
| Product Type | Protein Isolation Kit |
| Content And Storage | Upon receipt store kit at 4°C. Product shipped at ambient temperature. |
| Forma | Liquid, Powder |
| Product Line | Pierce |
| Tampone | Lysis Buffer |
| Tipo di reagente | Cell Lysis Buffer, Detergent Solution, Subcellular Fractionation |
| Sufficiente per | 8 Reactions |
| Quantità | 8 reactions kit |
Sicurezza e movimentazione
- CELL SURFACE PROT ISOLATION KIT
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium chloride