Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Diafiltration Reservoir, 500 mL
Codice prodotto. 18001683 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 18001683
Marca: Thermo Scientific™ A57935
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pierce Crossflow Diafiltration Reservoir, for continuous buffer replacement using Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
The Pierce Crossflow Diafiltration Reservoir allows for continuous buffer replacement using Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
• For continuous buffer replacement using Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Plastic
Sterilità Non-sterile
Tipo Self-standing Reagent Reservoir with Lid
Include 3 ports
Quantità Each
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Reusable
Forma del fondo Flat