Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxin-Free Magnesium Chloride (MgCl2) (10 mM)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Pierce Endotoxin-Free MgCl2 is suitable for the preparation of samples for endotoxin detection (LAL) assay. As a diluent, it will eliminate the inhibitory chelation effects of EDTA. It contains <0.005 EU/mL endotoxin.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Endotoxin-Free MgCl2 buffer |
| Concentrazione | 10 mM |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LAL Endotoxin Assay |
| Quantità | 5 x 10 mL |
| Imballaggio | Vial |