Learn More
Thermo Scientific™ Acido formico
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Formic Acid is high-purity solvent supplied in glass ampules as a convenient, contamination-free alternative for preparing elution solvents for HPLC separations of protein and peptides.
L'acido formico è un componente presente nelle fasi mobili a fase inversa che fornisce protoni per l'analisi LC/MS. È noto anche che la presenza di una bassa concentrazione di acido formico nella fase mobile migliora le forme di picco della separazione risultante. A differenza dell'acido trifluoroacetico (TFA), l'acido formico non è un reagente con accoppiamento ionico e non sopprime la ionizzazione MS dei polipeptidi quando viene utilizzato come componente della fase mobile.
In evidenza:
- vetro ambrato, premarcato, riempimento con azoto per proteggere l'acido formico dalla luce e dall'umidità
- Purezza del 99% per linee di base LC uniformi e nessuna introduzione di interferenze nelle applicazioni LC e di spettrometria di massa
- Il pratico formato semplifica la preparazione di fasi mobili isocratiche e con gradienti grazie all'acido formico disciolto in acqua o acetonitrile nella misura di 0,1% (v/v)
- Il contenuto di una singola fiala in un volume complessivo di 1 l di solvente determina una fase mobile con la concentrazione di acido formico più comune
Avvisi per gli ordini:
il simbolo X nella tabella dell'ordine indica che vengono applicate le spese di spedizione per materiali pericolosi.
Specifica
Specifica
| Nome elemento | Formic Acid |
| Content And Storage | Conservare nel contenitore originale, al riparo dalla luce diretta del sole in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. |
| Forma | Liquido |
| Reagent Type | Solvente (puro) |
| Quantità | 10 x 1 mL |
| Product Line | Pierce |
| Da utilizzare con | HPLC, Mass Spectrometry |
Sicurezza e movimentazione
- Formic Acid, 99+%, 10 x 1 mL Ampules
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Formic acid