Learn More
Thermo Scientific™ Glicerolo
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
Il glicerolo Pierce Thermo Scientific™ è un glicerolo di elevata purezza (superiore al 99%) per l'uso con metodi di biologia molecolare.
Ulteriori informazioni e ordini online
Il glicerolo Pierce Thermo Scientific™ è un glicerolo di elevata purezza per l'uso con metodi di biologia molecolare. Si tratta di un liquido incolore, leggermente viscoso di purezza ≥99,0%.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glicerolo |
| Content And Storage | Conservare a temperatura ambiente. |
| Product Type | Glycerol |
| Purezza | >99% |
| Quantità | 1 L |
| Forma | Liquido |