Learn More
Thermo Scientific™ CHCA MALDI Matrix, Single-Use
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
24 x 1 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Descrizione
Thermo Scientific™ MALDI Matrices are highly purified, recrystallized reagents packaged in convenient single-use tubes sufficient for analyzing up to 96 samples by matrix assisted laser desorption ionization.
The MALDI method for MS peptide analysis is now easier to perform with single-use, highly pure MALDI matrices that are exceptionally convenient to use. Matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) matrices produce the cleanest mass spectrometric (MS) spectra when they are recrystallized and prepared daily, which is inconvenient and typically results in significant waste. The packaging of purified, recrystallized alpha-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid (CHCA), sinapinic acid (SA) and 2,5-dihydroxybenzoic acid (DHB) MALDI matrices makes preparation of high-quality MALDI reagents easy.
Highlights:
- Highly purified, recrystallized reagent
- Packaged in convenient single-use tubes sufficient for analyzing up to 96 samples to save time and reduce waste
- Provides accurate quantity of matrix every time
Specifica
Specifica
| Descrizione | Pierce CHCA MALDI Matrix |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mass Spectrometer |
| Product Type | MALDI Matrix |
| Content And Storage | Upon receipt store product at 4°C. |
| Starting Material | Small Molecules |
| Tipo di prodotto finale | Small Molecules |
| Metodo di rilevamento | Mass Spectrometry |
| Workflow Step | Calibration |
| Quantità | 24 x 1 mg |
| Forma | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CHCA MALDI Matrix, Single-Use
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-cyano-3- (4-hydroxyphenyl) acrylic acid