Learn More
Thermo Scientific™ Agarosio NHS-attivato Pierce™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Perform rapid and stable immobilization of proteins, peptides and other ligands with Thermo Scientific™ Pierce NHS-Activated Agarose, a high-quality beaded-agarose support.
The Pierce NHS-Activated Agarose resin is available in an anhydrous acetone slurry and as dry powder. The unique dry form does not require storage in or removal and disposal of the acetone solvent. In addition, the dry resin is ideal for coupling reactions with dilute samples because it concentrates the sample as the resin swells, reducing the volume of the starting material and resulting in highly efficient ligand immobilization.
Highlights:
Easy to use – immobilize in a simple one-step reaction with minimal hands-on time
Rapid and efficient – greater than 85% coupling for most proteins within 30 minutes
Innovative – the dry agarose concentrates the sample, making it ideal for immobilizing dilute proteins
Safe – no hazardous chemicals needed (e.g., sodium cyanoborohydride, cyanogen bromide)
Versatile – affinity resin is adaptable to column and batch affinity chromatography techniques and FPLC applications
Compatible – use with any primary amine-containing compound
Reusable – the leak-resistant chemistry means you can reuse the affinity resin
High binding capacity – binding capacity of >30mg/mL (slurry) or >25mg/mL (dry resin)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | ≥30 mg per mL Coupling |
| Content And Storage | Upon receipt store the agarose slurry at 4°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Forma | Liquid |
| Product Line | Pierce |
| Quantità | 25 ml |
| Protein Form | Recombinant |
| Bersaglio | Antibody, Protein, Peptide, Ligand |
| Tipo | Agarose |
| Fase stazionaria | NHS Ester |
| Formato | Bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce NHS-Activated Agarose Slurry
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetone