Learn More
Thermo Scientific™ Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
400 mL
Dimensione della confezione:
100mL
400mL
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Phenol:Chloroform is phenol supplied premixed with chloroform:isoamyl alcohol (25:24:1) and accompanying bottle of buffer to equilibrate at either pH 6.7 or pH 8.0.
Thermo Scientific Pierce Phenol-Chloroform is phenol supplied premixed with chloroform:isoamyl alcohol (25:24:1) and accompanying bottle of buffer to equilibrate at either pH 6.7 or pH 8.0.
Highlights:
- Offers excellent, nuclease-free performance
- Phenol is supplied premixed with Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)
- Supplied at pH 6.7 for special, lower pH DNA extractions; for most DNA applications, the alkaline buffer (included) should be added to produce a pH of 8.0
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C. |
| Da utilizzare con (applicazione) | DNA Extraction |
| Product Type | Phenol Chloroform and Tris Buffer |
| Quantità | 100 mL |
| Forma | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenol:Chloroform + Tris Buffer
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Phenol, trichloromethane, 3-methylbutan-1-ol