Learn More
Thermo Scientific™ Mini compresse di inibitore della fosfatasi Pierce
Codice prodotto. p-7078345 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 compresse
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Esclusivamente per scopi di ricerca Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
Codice prodotto. 15691759
Marca: Thermo Scientific™ A32957
Esclusivamente per scopi di ricerca Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
Le mini compresse di inibitore della fosfatasi Thermo Scientific™ Pierce offrono una protezione completa dalla defosforilazione del lisato cellulare e di campioni biologici grazie a una formulazione ad ampio spettro di inibitori della fosfatasi.
Le mini compresse di inibitore della fosfatasi Pierce proteggono le fosfoproteine dalle fosfatasi serina/treonina e dalla fosfatasi tirosina. Ogni compressa di inibitore della fosfatasi contiene sodio fluoruro, sodio ortovanadato, sodio pirofosfato e beta-glicerofosfato per un'inibizione ad ampio spetto dell'attività fosfatasica. Le compresse sono stabili a 4 °C per un massimo di 12 mesi e ogni compressa è sufficiente per 10 ml di soluzione. Le compresse di inibitore della fosfatasi Pierce sono indicate per l'impiego con qualsiasi estratto di cellule o tessuti per mantenere la fosforilazione proteica in applicazioni downstream.
In evidenza:
  • Convenienti e più economiche di tutte le altre formulazioni commerciali disponibili
  • La formulazione e le compresse sono state migliorate per sciogliersi rapidamente in una soluzione trasparente
  • Le compresse complete inibiscono la fosfatasi acida, alcalina e proteica
  • L'impiego è compatibile con i reagenti per lisi cellulare della produzione domestica o commerciale di birra e con i dosaggi proteici Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protease Inhibitor Cocktail
Content And Storage 1 Vial, Store at 2°C to 8°C
Shipping Condition Wet Ice
Forma Solid
Product Line Pierce
Sufficiente per 10 mL Solution
Inibitori Phosphatase Inhibitor
Quantità 20 compresse
Composizione Sodium Fluoride, Sodium Orthovanadate, Sodium Pyrophosphate, Beta-Glycerophosphate