Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
The Thermo Scientific™ Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit provides the necessary reagents to simultaneously detect intracellular Renilla and Red Firefly luciferase activity in mammalian whole cell lysates.
Highlights:
Simultaneous – concurrent, filter-based, wavelength-separated detection of two luciferase activities
Sensitive – measure Green Renilla and red firefly luciferase activities in the same sample
Fast – no quenching step required, unlike in traditional sequential dual assays
Multiplex – capable of quantitating two cellular activities in the same sample(s)
Includes:
Cell lysis buffer, reaction buffer, and substrates coelenterazine and D-luciferin
Requires:
Green Renilla and Red Firefly luciferase reporters; Filter sets at 525nm±20nm for Green Renilla Luc and 615 to 675nm for Red Firefly Luc. Luminometer or other instrument capable of monitoring luminescence, such as Thermo Scientific Luminoskan Ascent and Varioskan Flash Microplate Readers; Injector required for assessing more than 24 wells at a time.
Recommended for:
Study two regulatory elements at the same time; Monitor two signaling pathways simultaneously; Enable studying more than one target per screen (e.g. off-target effects)
Specifica
Specifica
| Tipo | Assay Kit |
| Bersaglio | Luciferase, Firefly Luciferase, Green Renilla Luciferase |
| Sufficiente per | 100 Dual Luciferase Assays |
| Quantità | 100 Reaction Kit |
| Content And Storage | Sufficient For: 100 dual-luciferase assays in microplate wells • Renilla-Firefly Dual Assay Buffer, 5 mL (store at 4°C) • 100X Coelenterazine, 50 μL (store at -80°C) • D-Luciferin, 3 mg (store at 4°C) • Luciferase Cell Lysis Buffer (2X), 6 mL (store at room temperature) Upon receipt, store kit at -80°C, or store individual components as indicated above. |
| Saggio | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Compatible Cells | Mammalian Cells |
| Metodo di rilevamento | Bioluminescence |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Luminometer (Microplate) |
| Formato | 384-well plate, 96-well plate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol