Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Acetate (3 M)
Codice prodotto. 10780985 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10780985
Marca: Thermo Scientific™ 17888
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Consitently purify and store DNA without any worries. Thermo Scientific™ Pierce™ Sodium Acetate Solution (3M) is a highly purified, sterile 3M sodium acetate solution.
Thermo Scientific™ Pierce Sodium Acetate Solution is a sterile, 3M soluion of sodium acetate that is useful for DNA purification and storage.
Additional Information and Online Ordering
Thermo Scientific™ Pierce™ Sodium Acetate Solution is a sterile, 3M solution of sodium acetate that is useful for DNA purification and storage. The clear, colorless and odorless liquid is delivered in 1L bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20 to 25°C.
Product Type Sodium Acetate Solution
Quantità 1 L
Forma Liquid