Learn More
Thermo Scientific™ Sodio desossicolato Pierce™
Codice prodotto. p-4530919 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11864141
Marca: Thermo Scientific™ 89904
Water-soluble, ionic detergent used in cell lysis buffers (e.g., RIPA buffer) to disrupt protein interactions for liposome and membrane protein isolation.
Thermo Scientific™ Sodium Deoxycholate is an ionic detergent that is especially useful for disrupting and dissociating protein interactions.
Sodium deoxycholate (deoxycholic acid) is a water-soluble, bile-acid, ionic detergent commonly used in protein methods. It is most frequently used as a component of cell lysis buffers (e.g., RIPA buffer) but also has been used for liposome preparation, isolation of membrane proteins and lipids, preventing nonspecific binding in affinity chromatography and a cell culture media supplement.
Highlights:
  • Popular anionic, bile-acid detergent for many laboratory uses
  • Effective in disrupting and dissociating many types of protein interaction
  • Can be removed from solution by dialysis
  • Useful for elution or regeneration of certain kinds of affinity columns
  • High-purity compound with low UV absorptivity
Detergent Properties:
  • Alternative Names: Sodium deoxycholic acid; deoxycholate, sodium salt
  • Chemical Name: 3, 12-α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, monosodium salt
  • Molecular Weight: 414.6
  • Detergent Class: Ionic (anionic)
  • Aggregation Number: 5 (average)
  • Micelle Molecular Weight: 2000 (average)
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 2 to 6mM (0.083 to 0.249%, w/v)
  • Cloud Point: Unknown
  • Dialyzable: Yes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Detergent
Content And Storage Store at -20°C
Forma Powder
Tipo di reagente Detergent (Pure)
Quantità 5 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium Deoxycholate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium 3-droxy-5-oate