Learn More
Thermo Scientific™ SPB (succinimidyl-[4-(psoralen-8-yloxy)]-butyrate)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce SPB is an NHS-ester and psoralen crosslinker that effectively conjugates primary amines to DNA via light-activated intercalation next to pyrimidine bases.
Highlights:
- Melting point: 177-178°C
- Reactive groups: NHS ester and psoralen (Amax= 282nm)
- Reactive toward: amino groups pyrimidines in DNA or RNA
Specifica
Specifica
| Chemical Reactivity | Amine-Nonselective |
| Cleavable | No |
| Descrizione | SPB |
| Peso molecolare | 385.32 |
| PEGylated | No |
| Lunghezza braccio spaziatore | 8.6 Å |
| Content And Storage | Upon receipt store desiccated at 4°C. |
| Permeabilità celle | Not determined |
| Shipping Condition | Ambient |
| Linea di prodotti | Pierce |
| Vedi altri risultati |