Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfhydryl Addition Kit
Codice prodotto. 10360924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Reaction
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 10360924
Marca: Thermo Scientific™ 23460
Modify protein primary amines to create free sulfhydryl groups for labeling, crosslinking or immobilization techniques; complete kit with SATA reagent and hydroxylamine.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfhydryl Addition Kit is a complete set of reagents, including SATA, to enable modification of primary amines to free sulfhydryl groups for use in heterobifunctional crosslinking techniques.
Highlights:
  • Reacts with primary amines to add protected sulfhydryls
  • An easy deprotection step generates a free sulfhydryl group
  • Thermo Scientific™ Sulfhydryl Addition Kit contains all necessary components for thiolation, deprotection, purification and quantitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Reactivity Amine
Content And Storage Sufficient For: One modification experiment with 0.5 to 5 mg of purified protein
• SATA, 2 mg
• Hydroxylamine·HCl, 5 mg
• Conjugation Buffer Stock (10X), 20 mL
• PBS pack (makes 500 mL), 1 pack
• Dimethylformamide (DMF), 1 mL
• Dextran Desalting Column, 1 x 5 mL
• Column Extender, 1
• Ellman's Reagent (DTNB), 2 mg
• Cysteine·HCl, 20 mg
Store at 4°C.
Label or Dye Sulfhydryl Group
Tipo di etichetta Conjugating Groups
Linea di prodotti Pierce
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Spacer Short (<10 Å)
Forma Powder
Tipo di reagente SATA
Quantità 1 Reaction
Solubilità DMF, DMSO
Product Type Crosslinker
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pierce Sulfhydryl Addition Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: disodium hydrogenorthophosphate, L-Cysteine, hydrochloride,3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic] acid, N,