Learn More
Thermo Scientific™ Acido trifluoroacetico (TFA) Pierce™
Codice prodotto. 10270594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
10 x 1 g
10 x 1 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
100g
10mL
500mL
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10270594 10 x 1 ml 10mL
11808223 10 x 1 ml 10mL
11501084 10 x 1 g pezzi 10
10762735 10 x 1 g pezzi 10
10628494 100 g 100g
13416806 500 mL 500mL
11875825 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10270594 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 28904
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Flaconi in TFA puro al 99.5% (MW 114.02, CAS 76-05-01) liquido (venduti a peso); per l'uso in HPLC come agente di accoppiamento ionico nelle separazioni peptidiche a fase inversa.
L'acido trifluoroacetico (TFA) Thermo Scientific™ Pierce viene prodotto e testato per soddisfare le specifiche rigorose che garantiscono prestazioni superiori per l'uso come agente di coppia ionica nelle separazioni di peptidi a fase inversa.
Per separazioni complesse di peptidi, il segreto della buona riuscita può essere la possibilità di variare la selettività. La composizione variabile a fase mobile sulla stessa colonna può cambiare la selettività in misura sufficiente per risolvere i peptidi che altrimenti risulterebbero sovrapposti. La concentrazione di TFA è in genere specificata come lo 0.1% per HPLC a fase inversa dei peptidi. Per separazioni riproducibili fra i vari cicli o laboratori, è essenziale che le concentrazioni siano uguali.
In evidenza:
  • Purezza: Il TFA >99.5% e l'eccezionale trasparenza consentono il rilevamento di peptidi sensibili e non distruttivi a basse lunghezze d'onda di raggi UV
  • Confezioni a elevate prestazioni: Confezionato sotto azoto in vetro ambrato con tappi in fluorocarbonio con rivestimento interno in TFE per garantire l'integrità del TFA
  • Ampia scelta di formati per la massima praticità: Con le ampolle da 1 ml è possibile preparare in pochi minuti 1 l di soluzione TFA 0.1% v/v per la fase mobile nella cromatografia a fase inversa
Informazioni per l'ordine:
il simbolo X nella tabella dell'ordine indica che vengono applicate le spese di spedizione di materiali pericolosi.
Order Info
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nota nome Trifluoroacetic Acid (TFA)
Quantità 10 x 1 ml
Forma fisica Liquid
Percent Purity 99.5% (TFA)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic Acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.