Descrizione
L'acido trifluoroacetico (TFA) Thermo Scientific™ Pierce viene prodotto e testato per soddisfare le specifiche rigorose che garantiscono prestazioni superiori per l'uso come agente di coppia ionica nelle separazioni di peptidi a fase inversa.
For complex peptide separations, the key to success can be to vary selectivity. Varying mobile phase composition on the same column can change selectivity enough to resolve peptide that would otherwise overlap. The TFA concentration is usually specified as 0.1% for reverse-phase HPLC of peptides. For reproducible separations from run-to-run or from lab-to-lab, it is essential to make concentrations the same.
Highlights:
- Purity: >99.5% TFA and exceptional clarity allows sensitive, nondestructive peptide detection at low UV wavelengths
- High-performance packaging: Packaged under nitrogen in amber glass with protective TFE-lined fluorocarbon caps to ensure TFA integrity
- Choice of formats for convenience: 1 mL ampules can prepare 1 L of 0.1% v/v TFA solution for the mobile phase in reverse-phase chromatography in moments
- CAS: 76-05-1
Storage Information
- Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area
- Should be stored from 20° to 25°C
Order Info
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Specifica
Specifica
| Nota nome | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
| CAS | 76-05-01 |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.02 |
| Percent Purity | 99.5% (TFA) |
| Quantità | 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Trifluoroacetic Acid, Sequanal Grade (TFA), 500 ml
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P315-Consultare immediatamente un medico.
- P331-NON provocare il vomito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.