Learn More
Thermo Scientific™ Acqua, grado LC/MS
Thermo Scientific™ Water, LC/MS Grade is ultapure water for formulation of solvents for HPLC
68.70€ - 324.00€
Specifica
Colore Clear, Colorless
Punto di fusione 32°F
Punti di ebollizione 212°F
Grado LC-MS
Forma fisica Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11591094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
TS-51140
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10763295
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
51140
1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
13484279
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
85189
4 x 1 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Water, LC/MS Grade is ultapure water for formulation of solvents for HPLC.
An ultrapure, LC/MS-grade preparation with low UV-absorptivity that makes it suitable and reliable for use in HPLC and mass spectrometry applications.
Thermo Scientific Water, LC/MS Grade is specially purified by a proprietary method and treated to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance to provide you with most sensitive detection across all wavelengths. Water is 0.2-micron filtered, packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed under a nitrogen atmoshere with Teflon TFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
Highlights:
  • Purity and quality validated with 30 tests for use in LC/MS applications
  • 0.2-micron filtered, packed in solvent-rinsed amber glass bottles
  • Sealed under nitrogen atmosphere to eliminate absorption of unknown atmospheric gases
Product Details:
General properties of water
  • Molecular formula: H2O
  • Molecular Weight: 18.01
  • CAS number: 7732-18-5
Water, LC/MS Grade is specifically purified and tested to the highest specifications to ensure the integrity of your data, maximize sensitivity in your assay and prolong the life of your equipment.
Specifica
Specifica
Clear, Colorless
212°F
Liquid
32°F
LC-MS
Pierce™