Learn More
Pig anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Pig Polyclonal Antibody
532.00€
Specifica
| Diluizione | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 |
|---|---|
| Applicazioni | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoblot, Dot Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Specie ospite | Pig |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18162523
|
Novus Biologicals
NBP2-69484 |
10 mg |
532.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoblotting, Dot Blot.Specifica
| ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Pig | |
| Secondary |
| ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoblot, Dot Blot | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |