Learn More
Pig anti-Human IgM Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Pig Polyclonal Antibody
532.00€
Specifica
| Concentrazione | LYOPH |
|---|---|
| Diluizione | Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 |
| Applicazioni | Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18101015
|
Novus Biologicals
NBP2-69708 |
10 mg |
532.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgM Fc Polyclonal specifically detects IgM Fc in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.Specifica
| LYOPH | |
| Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Pig | |
| Secondary |
| Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Lyophilized | |
| Human | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |