Learn More
PIGQ Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
229.00€ - 660.00€
Specifica
| Antigene | PIGQ |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Applicazioni | ELISA, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30226941
|
Novus Biologicals
NBP3-35715-20ul |
20 μL |
229.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30226905
|
Novus Biologicals
NBP3-35715-100ul |
100 μL |
660.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
PIGQ Polyclonal antibody specifically detects PIGQ in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpecifica
| PIGQ | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse | |
| c407A10.1, c407A10.1 (GPI1 (N-acetylglucosaminyl transferase component)), class Q, EC 2.4.1.198, hGPI1, MGC12693, N-acetylglucosaminyl transferase component Gpi1, N-acetylglucosamyl transferase component GPI1, phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class Q, phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit Q, Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class Q protein, PIG-Q | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human PIGQ (NP_683721.1).,, Sequence:, MVLKAFFPTCCVSTDSGLLVGRWVPEQSSAVVLAVLHFPFIPIQVKQLLAQVRQASQVGVAVLGTWCHCRQEPEESLGRFLESLGAVFPHEPWLRLCRERGGTFWSCEATHRQAPTAPGAPGEDQVMLIFYDQRQVLLSQLHLPTVLPDRQAGATTASTGGLAAVFDTVARSEVLFRSDRFDEGPVRLSHWQSEGVEASI | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 9091 | |
| IgG | |
| Affinity purified |