missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ pIgR Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18234376 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18234376

Marca: Novus Biologicals™ NBP27952315PLATES

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse pIgR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 7.81 pg/mL
Assay Sensitivity 7.81-500 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse pIgR.
Target Species Mouse
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene FLJ22667, hepatocellular carcinoma associated protein TB6, Hepatocellular carcinoma-associated protein TB6, MGC125361, MGC125362, PIgR, Poly-Ig receptor, polymeric immunoglobulin receptor
ID gene (immissione) 5284
Simbolo del gene PIGR
Specie ospite Rabbit
Contenuto kit
  • Detection Antibody: 0.5 mg/mL rabbit anti-pIgR polyclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP).
  • Capture Antibody: 1.0 mg/mL of rabbit anti-mouse pIgR monoclonal antibody,
  • Standard: Each vial contains 50 ng of recombinant mouse pIgR.
  • Quantità 15 Plates
    Status giuridico RUO
    Disciplina di ricerca Immunology
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio pIgR
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2.0 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.25 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute standard powder with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve usi ng 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 500 pg/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato