Learn More
Elma™ Pin Sets
Codice prodotto. p-200005001
Click to view available options
Modello:
0001R
0021R
0158
0509
0613/0614
0741
0767
0772
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17881307
Marca: Elma™ 1125209
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Modular basket system for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
  • Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Specifica
Quantità 10 Pins/Set
Tipo Pin Set
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Modello 0509