Learn More
Pinacolborane, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10571774 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10571774
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25015-63-8 | C6H13BO2 | 127.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25015-63-8
Formula molecolare C6H13BO2
Molecular Weight (g/mol) 127.98
Numero MDL MFCD00674030
InChI Key UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pinacolborane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, pinb-te, pubchem12688, acmc-209ggf, pinacolborane 5g, ksc489k6t, ucfsyhmckwnkah-uhfffaoysa-n
PubChem CID 6364989
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2$l^{2}-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OBOC1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Pinacolborane
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8820g/mL
Punti di ebollizione 42.0°C to 43.0°C (50.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3940 to 1.3980
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.882
Stabilizzatore 0.6 to 1.4% triethylamine
Peso formulazione 127.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid