Learn More
Pinacolone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7080664
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11474023
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10289.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Pinacolone is a precursor to triazolylpinacolone, triadimefon, paclobutrazol, uniconazole and metribuzin. Furthermore, it acts as an intermediate for biologically active products such as antibacterial, antifungal, antiviral and antituberculous products. It is an important ketone in organic chemistry and participates in condensation, hydrogenation and reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pinacolone is a precursor to triazolylpinacolone, triadimefon, paclobutrazol, uniconazole and metribuzin. Furthermore, it acts as an intermediate for biologically active products such as antibacterial, antifungal, antiviral and antituberculous products. It is an important ketone in organic chemistry and participates in condensation, hydrogenation and reductive amination reactions.
Solubility
Miscible with water, chloroform, ethanol, ether, acetone and carbon tetrachloride.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-97-8
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD00008846
InChI Key PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone
PubChem CID 6416
IUPAC Name 3,3-dimethylbutan-2-one
SMILES CC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Pinacolone
Punto di fusione °C to 53°C
Densità 0.803 g/mL
Punti di ebollizione 105°C to 106°C
Punto d'infiammabilità 5°C (41°F)
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare (CH3)3CC(O)CH3
Indice di rifrazione 1.397
Quantità 100 g
Numero UN UN1224
Indice di Merck 14,7440
Informazioni di solubilità Miscible with water,chloroform,ethanol,ether,acetone and carbon tetrachloride.
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pinacolone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Pinacolone