Learn More
Berkshire International™ Carte in cellulosa Bond
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12817143 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Giallo
Pink
Verde
White
Size:
A3
A4
A5
Product Type:
BCR Bond 1040
BCR Bond 680
BCR Bond 850
Carta
Carta BCR Bond 1040
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 12817143
Marca: Berkshire International™ B85A4PK25010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il nostro BCR™ Bond è realizzato con cellulosa della più pura qualità proveniente da foreste appositamente selezionate ed è appositamente rivestito per ridurre al minimo il rilascio di particelle e fibre.
  • Cellulosa purissima per ridurre al minimo la contaminazione
  • Rivestimento specializzato per ridurre particelle, fibre e microrganismi
  • La superficie liscia riduce la contaminazione delle particelle superficiali
  • Mantiene l'inchiostro da fotocopiatrici e stampanti laser per ridurre le sbavature
  • Tracciabilità completa del lotto su ogni caso garantendo qualità e controllo costanti
  • Doppio imballo per la pulizia
  • Soddisfa le linee guida RoHS
  • cleanroom, paper, bond
    Specifica
    Colore Pink
    Formato pagina Fogli
    Product Type BCR Bond 850
    Size A4