Learn More
Thermo Scientific™ Pinometostat, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pinometostat |
| CAS | 1380288-87-8 |
| Sinonimo | EPZ-5676 |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C30 H42 N8 O3 |
| Peso formulazione | 562.71 |
| Forma fisica | Solid |
| Product Type | Reagent |
| Purezza | 95% |