Learn More
Tocris Bioscience™ Pioglitazone hydrochloride
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18054252
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18054252
Marca: Tocris Bioscience™ 4124/10
Selective PPARγ agonist; antidiabetic agent
Pioglitazone hydrochloride is a selective PPARγ agonist (EC50 = 0.69 μM). Thiazolidinedione (TZD) derivative and antidiabetic agent; improves insulin sensitivity. Also enhances proliferation and survival of mESCs and acts synergistically with Y-27632 (Cat. No. 1254) to improve survival of dissociated single hPSCs and increase colony formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112529-15-4
Formula molecolare C19H21ClN2O3S
Specifica
Materiale o nome chimico Pioglitazone hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 392.9
Purezza >99%
Peso molecolare 392.898