Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Precision Balance
Codice prodotto. 17951292 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
PX12001
PX12001/E
Calibrazione:
External
Internal
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 17951292
Marca: OHAUS™ 30868072
Affordable Pioneer™ Precision Balance to achieve reliable results.
  • The PX offers high accuracy and repeatability for essential weighing applications in laboratory, industrial and educational settings at an economical pricepoint.
  • Featuring a cast metal lower housing, sub-pan and stainless steel weighing pan, the PX is durably constructed for versatile, long-term use.
  • Pioneer features a second line display for additional information or guidance, user-selectable environmental filters and brightness settings, and USB connectivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000; Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissions Class B, immunity Industrialrequirements) GLP/GMP Compliant
Tipo di collegamento RS232, USB
Capacità 12 kg
Tipo di display 2-line Backlit LCD
Leggibilità 0.1 g
Da utilizzare con (applicazione) Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination, Formulation
Include In-use cover
Linearità 0.2 g
Materiale Stainless Steel
Peso campione min. 160.0 g
Modello PX12001
Forma vaschetta Forma rettangolare
Ripetibilità 0.1 g
Tempo di stabilizzazione 1.0 sec.
Tipo Precision Balance
Dimensioni (L x P x A) 321 x 209 x 101 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 321.0 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 248.0 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 209.0 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 193.0 mm
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 101.0 mm
Peso (sistema imperiale) 7.7 lb.
Peso (sistema metrico) 3.5 kg
Requisiti elettrici Power Input: 100/240 V, ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA, Power Output: 12 VDC, 0.5 A
Amperaggio AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Legal for Trade No
Calibrazione Internal