Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Bilancia di precisione
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
620 g
6200 g
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
Modello:
PX6202
PX6202/E
PX623
PX623/E
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- La PX offre elevata accuratezza e ripetibilità per le applicazioni di pesata di base in ambienti di laboratorio, industriali e didattici a un prezzo molto competitivo.
- Dotata di una struttura di base in metallo fuso, sottopiatto e piatto di pesata in acciaio inossidabile, la PX è costruita in modo durevole per un uso versatile e a lungo termine.
- La PX è dotata di un display a due righe che fornisce ulteriori informazioni o suggerimenti e connettività USB ed RS232 per una facile comunicazione. I modelli con paravento presentano una barra di rimozione dell'elettricità statica per un'adeguata messa
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | RS232 and USB device (included), GLP/GMP data output with real-time clock |
| Capacità | 6200 g |
| Tipo di display | Backlit LCD |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Basic weighing, Parts counting, Percent weighing, Animal weighing, Density determination |
| Linearità | 0.02 g |
| Materiale | Metal base, Plastic top housing, Removable stainless steel pan, Glass draft shield |
| Modello | PX6202 |
| Ripetibilità | 0.01 g |
| Tempo di stabilizzazione | 1 sec. |
| Vedi altri risultati |