Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 5202/E Precision Balance
Codice prodotto. 15885337 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
Capacità: 120 g
Codice prodotto. 15885337
Marca: Ohaus™ 30429815
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pioneer PX combina funzionalità di pesatura essenziali con prestazioni competitive, offrendo un'elevata precisione e ripetibilità per applicazioni in laboratorio, industriali e didattiche.
  • Prestazioni competitive a un prezzo economico - Il PX offre una precisione e una ripetibilità elevate per applicazioni di pesatura essenziali in laboratorio, in ambienti industriali e didattici a un prezzo conveniente.
  • Realizzazione robusta per l'uso a lungo termine - Dotato di involucro inferiore, piatto secondario e piatto di pesatura in metallo fuso, il motore PX presenta una struttura robusta per un uso versatile e a lungo termine.
  • Designed for Simple, Intelligent Operation - The PX features a second line display for additional information or guidance, a static removal bar for convenient grounding (models with draftshield), and USB and RS232 connectivity for easy communication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Non applicabile
Certificazione/Conformità CE
Tipo di collegamento RS232 & USB
Descrizione Electronic Balance, PX5202/E
Capacità 5200 g
Tipo di display LCD retroilluminato
Leggibilità 0.010000 g
Lingue English (US), French, German, Italian, Spanish (MX)
Linearità 0.020000 g
Materiale Plastica ABS, metallo colato, acciaio inox, vetro
Modello PX5202/E
Ripetibilità 0.010000 g
Tempo di stabilizzazione 1.000 sec.
Modalità di pesatura Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination
Dimensioni (P x L x A) 321 x 209 x 98 mm
Dimensioni (L x P x A) 321.00 x 209.00 x 98.000 mm
Lunghezza (sistema metrico) 321.00 mm
Larghezza (sistema metrico) 209.00 mm
Altezza (sistema metrico) 98.000 mm
Profondità (sistema metrico) 321.00 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 180 mm
Peso (sistema metrico) 3.5 kg
Peso (sistema metrico) di spedizione 5 kg
Requisiti elettrici 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA