Learn More
Ohaus™ Pioneer™ PX 523 Precision Balance
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
Capacità: 120 g
Descrizione
- Prestazioni competitive a un prezzo economico - Il PX offre una precisione e una ripetibilità elevate per applicazioni di pesatura essenziali in laboratorio, in ambienti industriali e didattici a un prezzo conveniente.
- Realizzazione robusta per l'uso a lungo termine - Dotato di involucro inferiore, piatto secondario e piatto di pesatura in metallo fuso, il motore PX presenta una struttura robusta per un uso versatile e a lungo termine.
- Designed for Simple, Intelligent Operation - The PX features a second line display for additional information or guidance, a static removal bar for convenient grounding (models with draftshield), and USB and RS232 connectivity for easy communication.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | InCal™ - semi automatico |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Tipo di collegamento | RS232 & USB |
| Descrizione | Electronic Balance, PX523 |
| Capacità | 520 g |
| Tipo di display | LCD retroilluminato |
| Leggibilità | 0.001000 g |
| Lingue | English (US), French, German, Italian, Spanish (MX) |
| Linearità | 0.002000 g |
| Materiale | Plastica ABS, metallo colato, acciaio inox, vetro |
| Vedi altri risultati |