Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro
Codice prodotto. 15968606 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15968606
Marca: OHAUS™ 30480168
Il Pioneer PX5 combina le essenziali funzionalità di pesata con prestazioni competitive, offrendo accuratezza e ripetibilità elevate per applicazioni in ambienti di laboratorio, industriali e didattici. Il PX5 ha un prezzo accessibile ed è progettato intu
  • Il PX5 offre accuratezza e ripetibilità elevate per applicazioni di pesata essenziali in ambienti di laboratorio, industriali e didattici a un prezzo conveniente.
  • Dotato di un'armatura inferiore in metallo fuso, di un sottopiatto e di un piatto di pesata in acciaio inossidabile, il PX5 è costruito in modo durevole per un uso versatile e a lungo termine.
  • Il PX5 ha un display dotato di seconda riga per informazioni aggiuntive o suggerimenti di guida, di una barra di rimozione dell'elettricità statica per una comoda messa a terra e di connettività USB e RS232 per una facile comunicazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione InCal™ - semi automatico
Tipo di collegamento RS232 and USB device (included); GLP/GMP data output with real-time clock (except US version)
Capacità 52.00, 120.00 g
Tipo di display LCD a 2 linee, retroilluminato
Leggibilità 0.010000, 0.100000 mg
Lingue English (US), French, German, Italian, Spanish (MX), Polish, Spanish
Linearità 0.000100 g
Modello PX125DM
Ripetibilità 0.020000 mg, 0.100000 mg
Tempo di stabilizzazione 10.000 sec.
Carico del test 50 g, OIML E2 or ASTM CL 1
Modalità di pesatura Carato, Personalizzabile, Grano, Grammo, Tael di Hong Kong, Chilogrammo, Mesghal, Milligrammo, Momme, Newton, Oncia, Oncia Troy, Pennyweight, Libbra, Tael di Singapore, Tael di Taiwan, Tical, Tola
Dimensioni (L x P x A) 321 x 209 x 309 mm
Peso (sistema metrico) 5.000 kg