Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- Il PX5 offre accuratezza e ripetibilità elevate per applicazioni di pesata essenziali in ambienti di laboratorio, industriali e didattici a un prezzo conveniente.
- Dotato di un'armatura inferiore in metallo fuso, di un sottopiatto e di un piatto di pesata in acciaio inossidabile, il PX5 è costruito in modo durevole per un uso versatile e a lungo termine.
- Il PX5 ha un display dotato di seconda riga per informazioni aggiuntive o suggerimenti di guida, di una barra di rimozione dell'elettricità statica per una comoda messa a terra e di connettività USB e RS232 per una facile comunicazione.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | InCal™ - semi automatico |
| Tipo di collegamento | RS232 and USB device (included); GLP/GMP data output with real-time clock (except US version) |
| Capacità | 82.00, 220.00 g |
| Tipo di display | LCD a 2 linee, retroilluminato |
| Leggibilità | 0.010000, 0.100000 mg |
| Lingue | English (US), French, German, Italian, Spanish (MX), Polish, Spanish |
| Linearità | 0.000100 g |
| Modello | PX225DM |
| Ripetibilità | 0.020000 mg, 0.100000 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 10.000 sec. |
| Vedi altri risultati |