Learn More
PIP5K1A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3E5G12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PIP5K1A |
|---|---|
| Clone | 3E5G12 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16860136
|
Proteintech
67483-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16850136
|
Proteintech
67483-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The PIP5K1A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PIP5K1A. This antibody recognizes human antigen. The PIP5K1A antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| PIP5K1A | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 8394 | |
| Primary |
| 3E5G12 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG2b |