Learn More
Brady™ Pipe Banding Tape
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Colore:
Black
Blue
Gray
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC, CSA Accepted, UL Recognized, |
| Descrizione | Pipe Banding Tape |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic, Permanent |
| Colore | Blue |
| Finitura | Satin |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Polyester |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Pipe Marker |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe and valve marking |
| Vedi altri risultati |