Learn More
Brady™ Pipe Banding Tape
Codice prodotto. 12769884
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Colore:
Black
Blue
Gray
Green
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 12769884
Marca: Brady™ 275212
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
  • Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Specifica
Certificazione/Conformità ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC, CSA Accepted, UL Recognized,
Descrizione Pipe Banding Tape
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent
Colore Yellow
Finitura Satin
Formato Nastro
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Pipe Marker
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
N. per confezione 1 Roll
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0028 in.
Spessore (sistema metrico) 0.071 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 50 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 108.27 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Alternate Part Number PIPEBANDINGTAPEYELLOW50MMX33M