Learn More
SymLine™ Tubi e pezzi di collegamento
Codice prodotto. 10233090
Click to view available options
Dimensione chiusura:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
3 x GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) to 32 mm (m)
32 mm (f) to GL25 (m)
Include:
Anello di tenuta PTFE-EL e dado zigrinato
Manifold with 2 Fixation Holes
PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut
Pipe Extension
Progettazione:
Angolato
Collettore
Curvo
Dritto
Gomito
Pezzo a T
Straight
Lunghezza (sistema metrico):
68.25 mm
75.5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Dimensione della confezione:
1 foglio
Pezzo
Codice prodotto. 10233090
Marca: SymLine™ 106430
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il sistema di tubi SymLine fornisce il collegamento al punto di raccolta centrale. Posizionate il contenitore di raccolta dove volete: il sistema di tubi può essere configurato esattamente in base alle vostre esigenze!
  • I tubi dritti sono disponibili in lunghezze standard di 300mm, 900mm e 1.200mm.
  • I tubi angolati sono disponibili nelle ulteriori lunghezze di 150mm e 500mm
  • Una vasta gamma di connettori, diramazioni e collettori permette di collegare il sistema di tubi con precisione alle condizioni del vostro laboratorio
  • Specifica
    Dimensione chiusura 32 mm (f) to 32 mm (m)
    Colore chiusura Black
    Progettazione Angolato
    Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
    Include PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut
    Materiale rivestimento interno HDPE-EC
    Da utilizzare con (applicazione) Tubi di collegamento con un OD di 32 mm
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di tubi con SymLine; FlexTube e FlexTubePro, Connettori, Distributori e Shut-Off
    Diametro (sistema metrico) interno 32 mm
    Product Type Connessione per il sistema di tubi