Learn More
SymLine™ Tubi e pezzi di collegamento
Click to view available options
Dimensione chiusura:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
3 x GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) to 32 mm (m)
32 mm (f) to GL25 (m)
Include:
Anello di tenuta PTFE-EL e dado zigrinato
Manifold with 2 Fixation Holes
PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut
Pipe Extension
Progettazione:
Angolato
Collettore
Curvo
Dritto
Gomito
Pezzo a T
Straight
Lunghezza (sistema metrico):
68.25 mm
75.5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
missing translation for 'unitSize'
1 foglio
Pezzo
Description
Specifications
Specifications
| Dimensione chiusura | 3 x 32 mm (f) |
| Colore chiusura | Black |
| Progettazione | Pezzo a T |
| Lunghezza (sistema metrico) | 118 mm |
| Include | PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut |
| Materiale rivestimento interno | HDPE-EC |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tubi di collegamento con un OD di 32 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di tubi con SymLine; FlexTube e FlexTubePro, Connettori, Distributori e Shut-Off |
| Diametro (sistema metrico) interno | 32 mm |
| Product Type | Connessione per il sistema di tubi |