Learn More
SymLine™ Tubi e pezzi di collegamento
Codice prodotto. 18686478
Click to view available options
Dimensione chiusura:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x 32 mm (f)
3 x GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) to 32 mm (m)
32 mm (f) to GL25 (m)
Include:
Anello di tenuta PTFE-EL e dado zigrinato
Manifold with 2 Fixation Holes
PTFE-EL Sealing Ring, Knurled Nut
Pipe Extension
Progettazione:
Angolato
Collettore
Curvo
Dritto
Gomito
Pezzo a T
Straight
Lunghezza (sistema metrico):
68.25 mm
75.5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
1200 mm
Dimensione della confezione:
1 foglio
Pezzo
Codice prodotto. 18686478
Marca: SymLine™ 106732
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il sistema di tubi SymLine fornisce il collegamento al punto di raccolta centrale. Posizionate il contenitore di raccolta dove volete: il sistema di tubi può essere configurato esattamente in base alle vostre esigenze!
  • Wide range of connectors, branches and manifolds allow the pipe system to be connected precisely to the conditions in your laboratory
Specifications
Dimensione chiusura 32 mm (f)
Colore chiusura Black
Progettazione Straight
Lunghezza (sistema metrico) 1200 mm
Include Pipe Extension
Materiale rivestimento interno HDPE-EC
Da utilizzare con (applicazione) Connecting Pipes with 32 mm OD
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tube System with SymLine™ FlexTube and FlexTubePro, Connectors, Distributors and Shut-off
Diametro (sistema metrico) interno 32 mm
Product Type Connection for Pipe System