Learn More
Piperazine, 99%, extra pure
Codice prodotto. 15214634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15214634
Marca: Thermo Scientific Acros 131290100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-85-0 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-85-0
Formula molecolare C4H10N2
Molecular Weight (g/mol) 86.14
Numero MDL MFCD00005953
InChI Key GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC Name piperazine
SMILES C1CNCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico Piperazine
Nota nome anhydrous, 99%
Punto di fusione 107.0°C to 111.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 146.0°C to 148.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Quantità 10 kg
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Indice di Merck 15,7576
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Peso formulazione 86.14
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Flakes