Learn More
(Piperidino-3-pyridinyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10045652
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10045652
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07116CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 690631-99-3
Formula molecolare C11H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 192.262
Numero MDL MFCD05865147
InChI Key VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
PubChem CID 2794792
IUPAC Name (6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl)methanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (Piperidino-3-pyridinyl)methanol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 97%