Learn More
Alfa Aesar™ Piperonyl isobutyrate, 99%
Codice prodotto. 11419237
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11419237
Marca: Alfa Aesar™ B21321.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5461-08-5
Numero MDL MFCD00005826
Specifica
Materiale o nome chimico Piperonyl isobutyrate
Densità 1.154
Punti di ebollizione 91°C to 92°C (0.005 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C12H9ClN2O4S
Indice di rifrazione 1.512
Quantità 25 g
Sinonimo n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzenesulfonamide, 2'-chloro-3-nitrobenzenesulfonanilide, cambridge id 5138232, 2-chlorophenyl 3-nitrophenyl sulfonyl amine, n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzene-1-sulfonamide, n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzenesulfonamide #
InChI Key LQIWGYRYMZKQQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
IUPAC Name N-(2-chlorophenyl)-3-nitrobenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 312.72
PubChem CID 232034
Peso formulazione 222.24
Percent Purity 99%