Specifica
| Absorbance | 0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water) |
| Materiale o nome chimico | PIPES, disodium salt |
| Colore | White |
| pH | 9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.) |
| Forma fisica | Crystalline Powder or Powder |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Peso formulazione | 346.33 |
| Vedi altri risultati |