Learn More
PIPES, Sesquisodium Sodium Salt, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10488723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10488723 100 g Poly Bottle 100g
10498723 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10488723 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP304100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Agente tamponante molto diffuso
This biological buffer has a usable pH range of 6.1 to 7.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100037-69-2
Formula molecolare C16H33N4Na3O12S4
Molecular Weight (g/mol) 670.665
InChI Key FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
PubChem CID 3086462
IUPAC Name trisodium;2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate;2-[4-(2-sulfonatoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico PIPES, Sesquisodium Salt
Punto di fusione 300°C
Colore White
pH 6.5 to 7.1
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 100 g
DNasi Esente da DNasi
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Intervallo percentuale saggio ≥95 %
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Peso formulazione 670.68
Percent Purity ≥95%
Grado Biologia molecolare