Learn More
Kimble Chase™ Pipet
Codice prodotto. 11874514
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11874514
Marca: Kimble Chase™ 37034B2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E1044 compliant.
Descrizione Fill Volume: 2mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) For dispensing viscous liquids and suspensions
Graduato
Quantità 12 Pieces
Stile punta Wide
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Tipo Pipette